Learn More
Thermo Scientific™ Disques de 1 000 μg de kanamycine
Description
Identifiez de manière présumée les bacilles anaérobies Gram négatifs avec les disques de kanamycine 1000 μg Thermo Scientific™ Oxoid™. La kanamycine est un aminoglycoside qui, en concentrations élevées, peut être utilisé en association avec des disques de sensibilité de routine pour identifier de manière présumée les bacilles anaérobies Gram négatifs.
Utilisez les disques de Kanamycine 1000 μg comme méthode rapide et simple pour l’identification présumée des bactéries anaérobies à Gram négatif.
- Résultats rapides
- Format de cartouche simple et prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| Description | Disques Kanamycine |
| Concentration | 1 000 μg/disque |
| Substances à analyser détectables | Bactéries anaérobies à Gram-négatif |
| Format | Disk, Cartouche |
| Type | Disque de kanamycine |
| Type d’emballage | 5 carton/boîte |
| Quantité | 50 disques/cartouche (250 disques/boîte) |