Learn More
Monosulfate de kanamycine, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404618 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11466412
Marque: MP Biomedicals 0215002905
Identifiants chimiques
CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonyme Kanamycin sulfate salt, Kanamycin A
CID PubChem 134129479
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohéxyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfurique
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin monosulfate
Type Kanamycin Monosulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 582.6
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium Iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.