Learn More
Chlorhydrate de kanosamine (TRC)
Code produit 30135638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135638 100 mg 100mg
30003417 10 mg 10mg
30005487 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK139500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57649-10-2
Formule moléculaire C6 H13 N O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,5-triol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanosamine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Poids de la formule 215.0561
Pourcentage de pureté >95%