Learn More
Kaoline, Pure, Léger, lavé avec de l’acide, Fisher Chemical
Code produit 10753991 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753991 3 kg Récipient en plastique 3kg
10010220 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753991 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/0050/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1332-58-7
Formule moléculaire Al2H4O9Si2
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Clé InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spécification
Point de fusion 1750°C
Couleur Beige
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Numéro MDL 62311
Nom IUPAC dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Poids de la formule 258.2g/mol
Conditionnement Récipient en plastique