Learn More
Kaolin, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 11984321
Marque: Thermo Scientific Acros 211740100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-58-7
Formule moléculaire Al2H4O9Si2
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Numéro MDL MFCD00062311
Clé InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
CID PubChem 56841936
Nom IUPAC dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaolin
Point de fusion 1750.0°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Merck Index 14,5282
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Poids de la formule 258.2
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Perte par calcination 10.8% to 11.8%
Conditionnement Récipient en plastique