Learn More
Kaolin, technique, Fisher Chemical
Code produit 11453703 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11453703 3 kg Récipient en plastique 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453703 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/0045/63
Quantité Prix
1 54.90€ / 3kg
10 45.02€ / 3kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 1760°C
CAS 1332-58-7
Couleur Beige
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Formule moléculaire Al2H4O9Si2
Numéro MDL MFCD00062311
Synonyme kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
Clé InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Nom IUPAC oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
CID PubChem 56841936
Poids de la formule 258.2g/mol
Conditionnement Récipient en plastique