Learn More
Agilent Technologies Cap Column, Ultra 2, 50m x 0.2mm x 0.11um
Marque:  Agilent Technologies 19091B-005
Encompass_Preferred
Cap Column, Ultra 2, 50m x 0.2mm x 0.11um
Code produit. 10132173
  • 1787.17€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.