Learn More
Cole Parmer Kapton film 5mm, no adhesive 12inch by 12 inch
Marque:  Cole Parmer 08277-88
Kapton film 5mm, no adhesive 12inch by 12 inch
Code produit. 15302958
  • 64.20€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 02-02-2026