Learn More
Kapton Rouleau en polyamide Kapton™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
3,81 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
- Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
- Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL-510 |
| Type d’adhésif | Silicone |
| Matériau | PI |
| Type de produit | de dia. int. |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage de températures (impériale) | -100°F to 500°F |
| Plage de températures (métrique) | -73°C to 260°C |
| Épaisseur (impériale) | 2,5 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.0635 mm |
| Largeur (impériale) | 1,5 in |
| Afficher plus |