Learn More
Kapton Rouleau en polyamide Kapton™
Code produit. p-8006896 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
3,81 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13035696
Marque: Kapton 0827782
Edge
Polymide Tape is a chemical-resistant tape that is manufactured with a high temperature silicone adhesive.
  • Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
  • Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
  • Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Spécification
Certifications/Conformité UL-510
Type d’adhésif Silicone
Matériau PI
Type de produit de dia. int.
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -100°F to 500°F
Plage de températures (métrique) -73°C to 260°C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.0635 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm