Learn More
Karetazan 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323402
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323402 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323402 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14511000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Karetazan
CAS 81051-65-2
Noms d’analytes ou de composants Karetazan
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophényl)-1-éthyl-6-méthyl-4-oxopyridine-3-carboxylique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 291.73
Quantité 1 mL
Poids de la formule 291.0662 g/mol