Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit 10181570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10181570 1 l 1L
10676262 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10181570 Supplier Fisher Chemical Supplier No. K/2000/15
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
Aqualine™ Complete 5
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ Complete 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Complete 5
Note relative au nom Karl Fischer Réactif
Couleur Marron
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire C29H50O3
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré
Clé InChI LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
Poids moléculaire (g/mol) 446.72
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aqualine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine