Learn More
Électrolyte AG Karl Fischer Aqualine™, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |