Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Matrice K, pour Karl Fischer Titrage par volumétrie, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
- Matrice à utiliser en conjonction avec Complete 5K (US : AL2250R ; EU : K/2250R) pour l’analyse à haute teneur en eau des aldéhydes et des cétones.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aqualine Matrix K
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform; 2-Butoxyethanol; Ethyl alcohol; Ethylene glycol
- REA17-CMR1-Réservé aux utilisateurs professionnels