Learn More
Solvant Karl Fischer Aqualine™, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solvant pour système à deux composants ; sans pyridine
- Utilisé en conjonction avec le titrant Aqualine™ pour l’analyse volumétrique Karl Fischer à deux composants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Solvent |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Numéro UN | 1992 |