Learn More
Karl Fischer Norme : 0,1 % en poids H2O Huile moteur 10W30, VHG™
Code produit 17938054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17938054 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938054 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGKF0.1P100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Karl Fischer Norme : 0,1 % en poids H2O dans de l'huile moteur 10W30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nominal Water
Méthodes Coulometric Titration
Noms d’analytes ou de composants Nominal Water
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Nom IUPAC Eau nominale
Solvent or Matrix 10W30 Motor Oil
Quantité 100 mL