Learn More
(+)-Kavain, MedChemExpress
Code produit. 16451128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16451128
Marque: Medchem Express HYB16715mg
MedChemExpress (+)-Kavain, a main kavalactone extracted from Piper methysticum, has anticonvulsive properties, attenuating vascular smooth muscle contraction through interactions with voltage-dependent Na+ and Ca2+ channels. (+)-Kavain is shown to bind at the α4β2δ GABAA receptor and potentiate GABA efficacy. (+)-Kavain is used as a treatment for inflammatory diseases, its anti-inflammatory action has been widely studied.
(+)-Kavain, a main kavalactone extracted from Piper methysticum, has anticonvulsive properties, attenuating vascular smooth muscle contraction through interactions with voltage-dependent Na+ and Ca2+ channels. (+)-Kavain is shown to bind at the α4β2δ GABAA receptor and potentiate GABA efficacy. (+)-Kavain is used as a treatment for inflammatory diseases, its anti-inflammatory action has been widely studied.
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Kavain
CAS 500-64-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (217.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC)C[C@H](/C=C/C2=CC=CC=C2)O1
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Poids de la formule 230.26
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.