Learn More
KD Scientific Seringues en verre borosilicaté autoclavables
Code produit. 11931017
Click to view available options
Volume (métrique):
150 ml
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11931017
Marque: KD Scientific 780879
Seringue verre grand volume
• Autoclavable
• Sortie Luer lock renforcée
• Seringue en verre borosilicaté grand volume
• Seringue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille No Needle Included
Sans latex Oui
Jetable Reusable
Graduations 5 ml
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 150 ml
À utiliser avec (équipement) Infusion Pump
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui