Learn More
KD Scientific Tubulure Viton™ FDA pour pompes péristaltiques Allegro
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
KD Scientific recommande la tubulure Masterflex™ L/S™ pour obtenir les meilleures performances de votre pompe péristaltique Allegro. Le choix de la tubulure utilisée dans la pompe péristaltique Allegro dépendra de l’application de pompage. Il est important de sélectionner une tubulure avec une résistance chimique appropriée pour le liquide pompé.
- Résistance aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées.
- Formule : Caoutchouc thermoplastique, Viton™ B (67 % de fluor)
- Acides : Excellent
- Alcalis : Excellent
- Solvants organiques : À tester en premier
- Fluides visqueux : bonne
- Fluides stériles : Foire
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 19/100 po |
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 760 cm |
| Stérilité | Non stérile |
| Taille de la tubulure | L/S 25 |
| Méthode de stérilisation | Sterilize by using a circulating hot air oven at 249°C (480°F) for 16 hrs. |
| Couleur | Opaque |
| Dureté | 70 (Shore A, ± 3) |