Learn More
KD Scientific Pompe à perfusion à double seringue programmable KDS200P Legacy
Code produit. 11989747
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 μl à 140 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11989747
Marque: KD Scientific 789202
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette pompe à perfusion à deux seringues, incluant de nombreuses fonctions associe une large gamme de vitesses et peut intégrer une large gamme de tailles de seringues pour répondre aux exigences de pratiquement toutes les applications de laboratoire.
  • Contient une ou deux seringues, 10 à 140& micro ; l chacune
  • Écran LCD rétroéclairé
  • Le bouton verrouille et déverrouille le bloc d’entraînement pour un réglage manuel sans effort et sans traînée
  • Configuration simple à menus - sélectionnez la taille de la seringue dans le tableau affiché, définissez le volume de distribution, définissez le débit de distribution
  • Affichage continu du volume de distribution
  • Contrôle de volume préréglé et arrêt automatique
  • Choix de la sélection de l’unité
  • Les réglages peuvent être consultés et modifiés en fonctionnement
  • Détection de blocage
  • Derniers paramètres stockés dans la mémoire permanente
  • Interface RS232C intégrée pour la "connexion en guirlande" de l’ordinateur de jusqu’à 100 pompes
  • Interface TTL pour pédale, minuterie, commande de relais, sorties pour indicateur de fonctionnement, commande de vanne
  • Fonction programmable par clavier multi-étapes en option (KDS200P)
Spécification
Modèle KDS 200P
Tension 220 VCA
Débit 0,001 μl/h à 8824 ml/h.
Capacité (métrique) 10 μl à 140 ml
Certifications/Conformité CE
Contrôleur Microprocesseur
Force linéaire (métrique) 18 kg
Reproductibilité ±0.1 %
Type Pompe à seringue à perfusion
Poids (métrique) 4 kg
Alimentation électrique 220 VAC, 50 / 60 Hz
Applications Pour des applications en laboratoire
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Justesse du débit ±<1 %
Nombre de canaux 2
Fréquence 50/60 Hz