Learn More
KD Scientific Pompes à seringue Legato : Racks
Click to view available options
Type:
Grande seringue multi-rack
Petite seringue multi-rack
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut supporter jusqu’à dix seringues de 0,5 μl à 20 ml ou six seringues en plastique ou en verre de 30 à 60 ml
Certifications
Marquage CE, homologué UL, CSA, WEE, système CB, directive européenne RoHS
Spécification
Spécification
| Tension | 0/1 V |
| Capacité (métrique) | 0,5 μl à 140 ml |
| Certifications/Conformité | CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS |
| Type | Grande seringue multi-rack |
| Applications | Pompe à seringue Legato |
| Justesse du débit | ± 0,35% |