Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
Marque: KD Scientific 780817
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
- Compatible avec la plupart des pompes à seringue
- Entièrement autoclavables pour réutilisation
- Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
- Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
50 ml | |
1-1/4 po | |
28,4 mm | |
Acier inoxydable (316) | |
1 500 psi |
1-3/25 po | |
31,7 mm | |
Pompe seringue | |
Seringue Luer-Lok |