Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
Marque: KD Scientific 780803
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
- Compatible avec la plupart des pompes à seringue
- Entièrement autoclavables pour réutilisation
- Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
- Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
20 ml | |
22/25 po | |
19 mm | |
Acier inoxydable (316) | |
1 500 psi |
3/4 po | |
22,3 mm | |
Pompe seringue | |
Seringue Swagelok 1/16 po |