Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse KDalert™
Description
The Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer is a replacement component of the KDalert™ GAPDH Assay Kit is for the reliable measurement of GAPDH enzyme activity in cultured human, mouse, or rat cells in less than 30 minutes using a microplate fluorometer. The buffer is supplied in one bottle of 110 mL.
Accessory Products:
The KDalert™ Kit is available (Cat. No. AM1639) and designed for use with Silencer™ GAPDH siRNAs (Cat. No. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632, or AM4631).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lyse cellulaire |
| Quantité | 110 mL |
| Type de produit | Tampon de lyse |
| Description | Tampon de lyse KDalert™, 110 ml, liquide, oxyde d’éthylène (impureté) < 0,01 % de concentration, stocker entre -20 et 4°C, soluble dans l’eau, utilisé pour le RNAi |
| Volume (métrique) | 110 mL |
| À utiliser avec (application) | ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, siARN |
| Forme physique | Liquide |
| Contenu et stockage | Le tampon de lyse KDalert peut être conservé à –20°C ou 4°C. |
| Formule | Oxyde d’éthylène (impureté) <0,01 % |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |