Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptateur KA KECK™, complet, du verre de raccordement de tuyau au plastique de raccordement
Code produit. 11761419 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
GL 14, 4,5 mm de diamètre
GL 14, 9,0 mm de diamètre
RD 14, 4,5 mm de diamètre
RD 14, 9,0 mm de diamètre
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11761419
Marque: DWK Life Sciences™ 286344006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les adaptateurs KECK™ empêchent les bris de verre sur les olives.
Les adaptateurs KECK™ empêchent les bris de verre sur les olives et protègent les doigts et les mains des blessures. La bague de serrage, le joint torique et le bouchon à vis sont vissés en permanence sur l’olive en verre. La pièce du tuyau peut être connectée rapidement, solidement et fermement au bouchon fileté avec juste 1/4 de tour et peut également être desserrée à nouveau aussi rapidement.
  • Connexion rapide et déconnexion de la pièce du tuyau au bouchon fileté avec seulement 1/4 de tour
  • connexion permanente par vis avec la buse en verre
  • Les adaptateurs KECK™ empêchent les bris de verre sur les buses et protègent les doigts et les mains des blessures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10
À utiliser avec (équipement) Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
À utiliser avec (application) Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
Dimensions GL 14, 4,5 mm de diamètre