Learn More
DWK Life Sciences™ Kit d’assemblage KECK™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Avec raccord de tuyau en plastique amovible (PBT), vis courte et longue (PP) et joints (VMQ, EPDM)
- Convient pour le filtrage des flacons de 100 à 20 000 ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Pk. |
| Matériau | PBT, polypropylène, VMQ, EPDM |
| À utiliser avec (application) | Filtration, filtration sous vide, travail en sécurité sous vide |
| Dimensions | 9 mm |