Learn More
DWK Life Sciences™ Assortiment de clips KECK™, pour joints coniques, en POM
Code produit. 10233501 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fixez les joints en verre contre verre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10233501
Marque: DWK Life Sciences™ 290310006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le collier KECK™ est utilisé pour fixer un raccord à joint rodé standard.
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
  • Pour joints coniques
  • Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
  • Faciles, sûres et rapides à configurer
  • Sécurité accrue dans le laboratoire puisque la surface en verre n’est pas rayée
  • Marquage des tailles individuelles pour une meilleure différenciation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Matériau POM
Comprend 2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45
À utiliser avec (équipement) Fixez les joints en verre contre verre
À utiliser avec (application) Joints en verre contre verre sécurisés