Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints coniques, POM, KC
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 29
NS 40
NS 45
NS 10
NS 24
NS 34
Couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Violet
orange
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Les pinces à rodage coniques de mise à la terre KECK™ POM (polyoxyméthylène) sont faciles, sûres et rapides à fixer et sont caractérisées par leur stabilité dimensionnelle et leurs bonnes propriétés de ressort. Contrairement aux serre-câbles classiques, la surface en verre n’est pas endommagée lorsqu’elle est fixée. Renforce la sécurité dans le laboratoire. Les tailles peuvent être facilement distinguées les unes des autres par les différentes couleurs.
- Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
- Absence d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
- Facile, sûr et rapide à installer et à retirer
- Codage couleur par taille
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Matériau | POM |
| À utiliser avec (équipement) | Fixation des joints rodés coniques |
| À utiliser avec (application) | Fixation des joints rodés coniques |
| Dimensions | NS 40 |
| Couleur | Jaune |