Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis KECK™ pour adaptateur KA, avec joint EPDM plat de 12 mm
Code produit. 15951581 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
RD 14
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15951581
Marque: DWK Life Sciences 286339406
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièce de rechange pour adaptateur KA KECK™
Le bouchon à vis utilisé comme pièce de rechange pour l’adaptateur KA KECK™ est disponible pour les deux types de filetage GL 14 et RD 14.
  • Avec joint EPDM plat de 12 mm
  • Bouchon à vis KECK™ pour adaptateur KA disponible pour filetages GL 14 et RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur rouge
Description non
À utiliser avec (application) Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
Quantité 100/boîte
Diamètre du filetage RD 14