Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis KECK™ pour adaptateur KA, avec joint EPDM plat de 12 mm
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
RD 14
Conditionnement:
100 pièces
Description
Le bouchon à vis utilisé comme pièce de rechange pour l’adaptateur KA KECK™ est disponible pour les deux types de filetage GL 14 et RD 14.
- Avec joint EPDM plat de 12 mm
- Bouchon à vis KECK™ pour adaptateur KA disponible pour filetages GL 14 et RD 14
Spécification
Spécification
| Couleur | rouge |
| Description | non |
| À utiliser avec (application) | Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |
| Quantité | 100/boîte |
| Diamètre du filetage | RD 14 |