Learn More
Keck Clips coniques standard Keck™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Matériau:
Acétal POM
Conditionnement:
12 pièces
Description
- The polyoxymethylene (POM) acetal resin clips are safe to 302°F (150°C).
- These economical standard taper clips securely hold conical joints under pressure without damaging glass.
- Resistant to concentrated alkalies and dilute acids (not resistant to halogen gases and concentrated acids).
Spécification
Spécification
| Quantité | 12/paquet |
| Type | Clip de montage, réducteur |
| Matériau | Acétal POM |
| Résistance thermique (métrique) | 150°C |
| Résistance thermique (impériale) | 302°F |
| Couleur | Marron |
| Jaw Type | Standard Taper |