Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Pince de tubage, PBT, KT
Code produit. 15911581 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
S’adapte au dia. ext. du tube de 10 mm
S’adapte au dia. ext. du tube de 14 mm
S’adapte au dia. ext. du tube de 4,5 mm
S’adapte au dia. ext. du tube de 6 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15911581
Marque: DWK Life Sciences™ 286338307
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la régulation sans étape de quantités de débit.
Avec un seul doigt, les débits dans les tuyaux peuvent être réglés à l’infini avec des colliers de serrage KECK™. Les pinces sont disponibles en différentes couleurs pour les différents diamètres de tuyau.
  • Régulation continue des débits
  • Manipulation possible à une main
  • Codage couleur des pinces en fonction des diamètres de tuyau différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100
Matériau PBT
À utiliser avec (équipement) Régulation des débits à variation continue.
À utiliser avec (application) Pour la régulation des débits à variation continue
Dimensions S’adapte au dia. ext. du tube de 10 mm
Couleur Bleu