Learn More
Kérosène vierge, VHG™
Code produit 30003065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003065 0.5 gal -
17922356 500 mL 500mL
17990456 1 gal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003065 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGKERO1/2GAL
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Kérosène vierge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kerosene Blank
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Kerosene Blank
Conditions d’expédition Room Temperature
Nom IUPAC Kérosène vierge
Solvent or Matrix Kerosene
Quantité 0.5 gal