Learn More
Mélange de cétones 5000 μg/mL dans MeOH:Eau 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312806 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312806 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYS09000017MW
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
CAS 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol/Eau
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL