Learn More
Kétoprofène 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323831 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323831 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14532100AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Noms d’analytes ou de composants Ketoprofen
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C16 H14 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
Formule InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-(3-benzoylphényl)propanoïque
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 254,0943 g/mol