Learn More
Kétorolac Trométamol, LoGiCal
Code produit 30461854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461854 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461854 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0851.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Noms d’analytes ou de composants Ketorolac trometamol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
Formule InChI InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC Acide 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol;5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 376.4
Quantité 10 mg
Poids de la formule 376,1634 g/mol