Learn More
kétorolac trométhamine, Thermo Scientific™
Code produit 17565575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17565575 1 g 1g
17575575 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17565575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469170010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 74103-07-4
Formule moléculaire C19H24N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.41
Numéro MDL 00887595
Clé InChI BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol; acide 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylique
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketorolac tromethamine
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune clair
Point de fusion 160°C to 165°C
Merck Index 13-5324
Quantité 1 g