Learn More
Impureté B du kétotifène EP, Mikromol™
Description
Kétotifène EP Impureté B
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| CAS | 59743-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H23 N O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. B (EP), Ketotifen Imp. B (EP), (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity B, Ketotifen Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H23NO2S/c1-21-10-7-15(8-11-21)20(22)16-6-4-3-5-14(16)13-18(23-2)19-17(20)9-12-24-19/h3-6,9,12-13,15,22H,7-8,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=Cc2ccccc2C(O)(C3CCN(C)CC3)c4ccsc14 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxy-10-(1-méthylpipéridine-4-yl)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-10-ol |
| Afficher plus |