Learn More
Fumarate d'hydrogène de kétotifène 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30458634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458634 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458634 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0180.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Fumarate d'hydrogène de kétotifène 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Noms d’analytes ou de composants Ketotifen Hydrogen Fumarate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2 E)-2-butenedioate (1:1), 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate
Formule InChI InChI=1 S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11 H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-ènedioïque ; 10-(1-méthylpipéridin-4-ylidène)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophén-4-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 425.5
Quantité 1 mL
Poids de la formule 425,1297 g/mol