Learn More
Fumarate d'hydrogène de kétotifène, LoGiCal
Code produit 30463589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463589 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463589 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0180.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Noms d’analytes ou de composants Ketotifen Hydrogen Fumarate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate
Formule InChI InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-ènedioïque ; 10-(1-méthylpipéridin-4-ylidène)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophén-4-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 425.5
Quantité 10 mg
Poids de la formule 425,1297 g/mol