Learn More
Fumarate d'hydrogène de kétotifène, Mikromol™
Code produit 17903456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0180.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fumarate d'hydrogène de kétotifène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Noms d’analytes ou de composants Ketotifen Hydrogen Fumarate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate
Formule InChI InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona
Poids moléculaire (g/mol) 425.5
Quantité 250 mg
Poids de la formule 425,1297 g/mol