Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketotriclabendazole |
| CAS | 1201920-88-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 295°C to 297°C |
| Synonyme | 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.57 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Anthelminthiques et flukicides |