Learn More
Ansell™ Manchons de protection en tissu jaune Kevlar™ avec fente
Code produit p-8005270 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
356 mm
457 mm
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12650962 457 mm 12 pièces
12640962 356 mm 12 pièces
12630962 254 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12650962 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 70118180
Doublure tricotée automatique de 100 % fibres Kevlar™. Assure un équilibre optimal entre dextérité et résistance aux coupures. Confort et préhension sûre.
  • Fabriqués en fibres courtes de para-aramides Kevlar™ 100 % haute technologie
  • Résistance exceptionnelle aux coupures tout en garantissant une grande dextérité.
  • La construction 100 % Kevlar™ DuPont offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids.
  • La plupart des manchons sont dotés de fentes pour protéger la zone du poignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure Tricoté
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Fibres d’aramide DuPont™ Kevlar™
Couleur Jaune
Stérilité Non stérile
Jetable Réutilisable
Type de couture Sans soudure
Type de manchette Manchon
Certifications/Conformité CE 0493, catégorie III
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 457 mm