Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau
Code produit. p-8004120 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Pour les tubulures de 19mm de dia. int.
Pour tubulure de 8 mm de D.I.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10160891
Marque: VACUUBRAND™ 20662519
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette bride avec les pompes Vacuubrand™.
  • Bride en aluminium avec embout pour tuyau
  • KD FN 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Dimensions KF DN 25 mm
Type Petite bride