Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 40 mm avec buse pour tuyau
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les tubulures de 10 mm de dia. int.
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pour les tubulures de 10 mm de dia. int. |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | KF DN 40 mm |
| Type | Petite bride |