Learn More
Lonza™ BulletKit™ pour milieu de croissance de kératinocytes KGM Gold™
Code produit. 10130685
Click to view available options
:
Flacon de 500 ml, flacons de 0,5 ml à 2,0 ml
Code produit. 10130685
Marque: Lonza™ 192060
Nouvelle formulation de milieu robuste et polyvalente sans sérum pour les cultures de kératinocytes épidermiques humaines normales (NHEK) haute et faible densité.
  • Conçu pour soutenir la croissance clonale et la prolifération des kératinocytes à haute densité.
  • Prend en charge une croissance et une morphologie supérieures de kératinocytes.
  • Contrôle de la qualité exigeant que les kératinocytes passent des critères morphologiques stricts spécifiant la présence minimale de cellules agrandies et vacuolées, ce qui permet aux kératinocytes Lonza d’être utilisés par le chercheur pour ≥ 15 doublements de population.
  • 1 x milieu de base KBM™Gold (00192151), 500 ml
  • 1 boîte de suppléments KGM™ Gold™ SingleQuots™ (00192152) contenant :
    1 flacon à bouchon naturel avec hydrocortisone, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon naturel avec transferrine, 0,50 ml
    1 flacon ambré avec épinéphrine, 0,25 ml
    1 flacon à bouchon rouge avec GA-1000, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon orange avec BPE, 2,00 ml
    1 flacon à bouchon vert avec hEGF, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon lilas avec insuline, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes
Format Flacon de 500 ml, flacons de 0,5 ml à 2,0 ml
Contenu et stockage Milieu de base or KBM, pack de supplément KGM Gold SingleQuots
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • KGM Gold SingleQuots
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Gentamicinsulfate