Learn More
KI696 isomer, MedChemExpress
Code produit. p-200100678
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16470729
Marque: Medchem Express HY101140A
MedChemExpress KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau KI696 isomer
CAS 1799974-69-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H30N4O6S
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 550.63
Poids de la formule 550.63
Pourcentage de pureté 98.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.