Learn More
Cytiva Marqueur d’ADN KiloBase
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Description
- Les bandes ont approximativement la même intensité de coloration, à l’exception de la bande 1,0 kb, qui offre trois fois plus d’intensité que les autres bandes
- Se compose de 11 bandes facilement identifiables à 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 et 10,0 kb lorsqu’elles sont exécutées sur une agarose de 0,8 %
- N’est pas conçu pour quantifier la teneur en ADN d’un échantillon
- Fourni à 0,5 μg/°l dans un tampon TE (pH de 8,0) en quantité suffisante pour 100 chargements en utilisant 1 μl par chargement après mélange avec un colorant de suivi
- Pour un dimensionnement rapide et précis des fragments d’ADN double brin de 500 bp à 10,0 kb sur des gels d’agarose
Ne sont pas destinés à être utilisés pour des analyses quantitatives
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,5 mu;g/mu;l |
| Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
| Forme | Liquide |
| Formule | 0,5 mu;g/mu;l dans un tampon TE (pH de 8) en quantité suffisante pour 100 chargements en utilisant 1 mu;l par chargement après mélange avec un colorant de suivi |
| À utiliser avec (application) | Dimensionnement rapide et précis des fragments d’ADN double brin de 500 bp à 10 kb sur des gels d’agarose |
| Nbre de bandes | 11 |
| Quantité | 50 μg |