Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Code produit. 10057949
Click to view available options
Conditionnement:
1000 pièces
1L
250 pièces
500 pièces
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
18 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
18 mm de dia. ext. Tubes de culture à bords lisses
20 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
25 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
38 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
Tubes de culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext.
Tubes de mise en culture à bords lisses de 13 mm de dia. ext.
Tubes de mise en culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext.
Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate
Code produit. 10057949
Marque: DWK Life Sciences 433080010
Disponibles en couleur naturelle (transparents) ou au choix en quatre couleurs
Disponibles en couleur naturelle (transparents) ou au choix en quatre couleurs
  • Pour tubes de culture à bord lisse
  • Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
  • Polypropylène
  • Autoclavable
Les bouchons pour le dia. ext. de 38 mm sont conçus pour les flacons de culture à baffles.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyltrimethoxysilane
CAS 5314-55-6
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C5H14O3Si
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.94
Synonyme silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Nom IUPAC Éthyle(triméthoxy)silane
Poids moléculaire (g/mol) 150.25
CID PubChem 79204
Poids de la formule 150.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.