Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisablesKimble™ KIMAX™-51 Brand avec ouverture usinée
Pointe trempée avec échelle brune permanente fondue dans une tubulure à alésage uniforme sans gravure
120.00€ - 395.76€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E1044 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduée | Oui |
Type | Pipette sérologique |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11858472
|
DWK Life Sciences
37034A-210 |
Noir | 0,2 ml | 0,01 mL |
120.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11878532
|
DWK Life Sciences
37034A-1110 |
Rouge | 1 ml | 0,1 mL |
189.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11888472
|
DWK Life Sciences
37034A5 |
Bleu | 5 mL | 0.1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11878472
|
DWK Life Sciences
37034A25 |
Blanc | 25 mL | 0.1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11848472
|
DWK Life Sciences
37034A10 |
Orange | 10 mL | 0.1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pointe trempée avec échelle marron permanente fusionnée dans une tubulure uniforme sans gravure
Informations sur la commande
Bouchons non inclus.
Compliance
Produit étalonné pour “délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage”Produit conçu conformément à la norme ASTM™ E 1044.
Spécification
ASTM E1044 | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Pipette sérologique |